Learn More
Labconco™ Sistema de escape portátil FilterMate™
El sistema de escape portátil Labconco FilterMate™ elimina polvos, partículas o vapores peligrosos de la corriente de aire de escape, devolviendo el aire filtrado al medioambiente.
Marca:  Labconco™ 3970020
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10132444
  • 4485.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
para ver el stock
Includes: Manguera flexible gris de 2,44 m (8 pies) de 12,7 cm (5 pulg.) de D.I., dos pinzas y una de 12,7 cm (5 pulg.) de D.E.Adaptador de transición superior para la conexión a la cubierta de demostración, la carcasa de equilibrio XPert, la estación de ventilación Protector XVS o la estación de trabajo Protector.
Requires : Filtro de carbono (modelos para uso exclusivo con filtro de carbono).Los modelos para uso con filtro de carbono requieren celda de vapor orgánico, celda impregnada de formaldehído o celda impregnada de amoníaco.Los modelos combinados pueden admitir el uso de dos filtros de carbono al quitar el filtro HEPA.
Descripción
Descripción
Accesorio para la campana de demostración, la carcasa de equilibrio XPert, la estación de ventilación Protector XVS o la estación de trabajo Protector.
  • Carcasa compacta y resistente a la corrosión de color blanco glaciar y gris claro, polvo seco, acero recubierto de epoxi con patas de goma
  • Utiliza filtro HEPA, filtro a base de carbono o una combinación de ambos filtros
  • Propulsor motorizado de velocidad variable que no produce chispas, ajustable para optimizar los flujos de aire
  • El pleno de presión negativa rodea el propulsor de presión positiva para capturar y volver a filtrar el aire sin filtrar
  • El interruptor basculante montado en la parte delantera controla la alimentación del soplador
  • Tomacorriente auxiliar montado en la parte trasera para conexión al monitor de flujo de aire
  • Adecuado para carcasas de 61 cm, 91,3 cm y 121,9 cm (2 pies, 3 pies y 4 pies) x 57,8 cm (22,75 pulg). (An. x Al.)
  • Incluye un cable eléctrico de 3 hilos IEC con enchufe
Modelos para su uso con filtro HEPA
  • Incluye un sistema de eliminación de filtros con bolsa de entrada real para retirar y reemplazar el filtro de forma segura sin desconectar la manguera
  • Eficacia de filtro:CFM 250
Modelos para su uso con filtro a base de carbono
Eficacia del filtro:250 CFM
Modelos para su uso con filtros HEPA y a base de carbono
Eficacia del filtro:CFM 200
Compliance
UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de escape
CE
250 cfm
58 cm
14 in
230 V
22,7 kg
36 cm
HEPA
14 x 23 x 22,7 in (36 x 58 x 58 cm)
22,7 in
50 Hz
36 cm
50 lb
23 in