Learn More
RETSCH BB 200 Model Jaw Crushers
Marca: RETSCH 20.053.0002
Especificaciones
Triturador de mandíbula | |
900 x 450 x 1160 mm | |
3/N ∼ 400 V, 50 Hz | |
1160 mm | |
IP54 | |
Acero inoxidable | |
400 V |
Certificado CE | |
Anchura de separación de escala | |
Química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, geología/metalurgia, vidrio/cerámica | |
50 Hz | |
900 mm | |
BB 200 | |
450 mm |