Learn More
HMC Europe Autoclaves verticales:Serie HV
Programmable top-loading autoclaves with varying chamber volumes
Marca: HMC Europe 20001
Descripción
- Utilice esterilización con vapor
- Seis tamaños de 25 a 110 litros
- Altura baja, fácil de cargar
- Portátiles: no requieren instalación permanente para funcionar, pero se pueden conectar
- Línea completa de cestas, insertos y latas disponibles por separado
- Serie HV (fiable, alto rendimiento, económico)
- Hay muchas actualizaciones disponibles en función de sus necesidades
Certifications
Marcado CE
Servicio Técnico
Dos años en piezas; un año en operación
Especificaciones
CE | |
104 cm | |
30 cm | |
50 L | |
27,95 in | |
HV L50 | |
De 105 °C a 135 °C | |
57 kg | |
20,86 in | |
20,07 in |
40,94 in | |
11,81 in | |
13,2 gal | |
Esterilización de vapor | |
71 cm | |
De 221° a 275 °F | |
125,66 lb | |
53 cm | |
2 W | |
51 cm |