Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II MSC-Advantage™
Ahorre energía con estas cabinas, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.
Marca:  Thermo Scientific™ 51025413
10155.05 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 320.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10445753
  • 13306.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ahorre energía con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™, que combinan un diseño inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase, lo que da como resultado una mejora global del funcionamiento y el mantenimiento. La unidad reduce en un 60 % el consumo de energía y la producción de calor Las cabinas cuentan con la certificación de la norma de seguridad EN 12469.
Características:
  • Disponible en 90 cm, 120 cm, 150 cm y 180 cm
  • Con control por microprocesador
  • La gran pantalla del panel frontal (fácilmente visible sentado) muestra una lectura constante de las velocidades de los flujos descendente y de entrada, así como del estado de uso del filtro
  • El sistema de monitorización del factor de rendimiento exclusivo le avisa cuando la cabina necesita mantenimiento
  • La ventana exclusiva se abre hasta una altura de trabajo de 20 cm, hasta 53,5 cm de altura máxima, y se bajar fácilmente para limpiar el interior
  • La ventana angulada ergonómicamente tiene una pendiente de 10° para conseguir mayor comodidad y menor fatiga del operador
  • La tecnología de flujo de aire y el diseño del motor inteligente exclusivos mejoran considerablemente la eficiencia energética, el uso y la facilidad del servicio técnico, además de proporcionar una excelente protección de las muestras
  • SmartPort: Método limpio, seguro y aprobado por TÜV para tender los cables y los tubos de vacío por la pared lateral de la cabina de seguridad para productos biológicos
  • Filtro de aire de suministro/escape: HEPA H 14 EN 1822, 99,995% con partículas de 0,3 μm de tamaño
Estructura:
  • Los componentes frontales permiten cambiar rápidamente los filtros HEPA y otros componentes. Su funcionamiento silencioso, a < 55 dBA, garantiza un entorno de trabajo confortable
  • La bandeja de trabajo dividida de acero inoxidable se extrae fácilmente para su limpieza y esterilización en autoclave
  • Los reposabrazos de serie están diseñados para evitar bloqueos accidentales con las mangas de las batas
  • Superficie de trabajo muy grande (0,56 m2 o 0,84 m2) que mejora la productividad
  • Todos los componentes de la cabina son lisos, lo que elimina prácticamente el riesgo de lesiones durante los procedimientos rutinarios de limpieza, servicio técnico y mantenimiento
Certificaciones/conformidad
  • Cumple plenamente la norma de seguridad EN 12469, tal como ha comprobado y certificado de forma independiente TÜV Nord
Información para pedidos:
Entre los accesorios se incluyen una luz UV programable, una bandeja de trabajo de una sola pieza, opciones de soporte, un banquillo Ergolign y un estante de suelo independiente. No se comercializa en Norteamérica.
Especificaciones
Especificaciones
EN 12469, por TÜV Nord, LNE (0,9 y 1,2 m). EN 12469, por TÜV Nord (1,5 y 1,8 m)
Cabina de seguridad para productos biológicos
Dos dobles, lados izquierdo y derecho
HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % con partículas de 0,3 µm
Energéticamente eficiente
Aprobado por la TUV
152 cm
230 V
1,8 m
< 59 dBA
74,8 in
190 cm
<70 W
6 ft
80 cm
340 W
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico