Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubadoras refrigeradas, con potente refrigeración por compresor
El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB domina rangos de temperatura de -10 °C a 100 °C. Con sus completas funciones de programa y homogéneas condiciones de incubación, incluso a carga completa, la KB cubre un extenso espectro de aplicaciones.
Marca:  BINDER™ 9020-0112
Detalles adicionales : Peso : 49.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15609105
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: de -10 °C a 100 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Hasta el 30 % menos de consumo energético frente al modelo antecesor
  • Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Controlador con programación de períodos y en tiempo real
  • Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
  • 2 rejillas de acero inoxidable
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
Especificaciones
Especificaciones
0.7 cu. ft.
10 kg
No esterilizable en autoclave
Acero inoxidable
Tecnología APT.line™
Acero inoxidable
Ninguno
De 0 °C a 100 °C
LED/LCD
KB023-230V
222 x 277 x 330 mm
17.1 in.
222 mm
330 mm
44 kg
230 V
1,5 A
22 lb.
KB023-230V, estándar, serie KB - incubadoras refrigeradas con tecnología de compresores, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
20 l
Sin sensor
Sin iluminación
2 estándar/3 máx.
NEMA 5-20P
Incubadora refrigerada
Unidad de refrigeración del compresor, 2 bandejas de rejilla de acero inoxidable
1
435 x 595 x 620 mm
435 mm
620 mm
277 mm
230 V, 50/60 Hz, 10 A
0,34 kW
50/60 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico