Learn More
Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives
Easy-to-use Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives offer precise speed control and digital display of rpm—NEMA 4X housings stand up to process and washdown applications
Marca: Masterflex™ 07528-45
Includes: Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22.
Descripción
- Caudal de 0,06 a 3400 ml/min (depende de las r. p. m. del motor y del tamaño de los tubos)
- La pantalla LED de cuatro dígitos muestra las rpm del motor y confirma la configuración de velocidad de un vistazo.
- El sensor de cabezal abierto integrado detiene el motor de accionamiento cuando se abre el cabezal de la bomba
- Motor reversible—purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
- Los indicadores LED confirman la dirección del motor
- Los potentes motores le permiten apilar 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
- Control separado de velocidad y potencia (encendido/apagado); mantenga el ajuste de velocidad al mismo tiempo que enciende o apaga la bomba
- Carcasa clasificada NEMA 4X (IP66)
- Capacidades de control remoto a través de conector estanco en la parte posterior de la unidad
- Entrada de control de velocidad: De 4 a 20 mA o de 0 a 10 VCC
- Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto
- Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto
- Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
- Potencia en amperios: 2,2 a 115 VAC; 1,1 a 230 VAC
Información de órdenes
Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Certifications
CE; ETL (EE. UU. y CA); IP66
Compliance
Registro de ISO 9002
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
± 0,25% (de 0,1 rpm a 100 rpm) | |
Plata | |
Velocidad variable digital | |
IP 66 | |
De 1 a 100 rpm | |
De 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada y dirección a través de cierre de contacto | |
Manipulación de fluidos | |
Cable de alimentación de 1,8 m (6 ft) con toma IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido. | |
L/S | |
No incluido | |
Velocidad variable digital | |
12 pulg | |
9 pulg | |
9,25 in | |
27,8 lb | |
90/260 VCA | |
2,2 A |
CE; ETL (EE. UU y CA) | |
Unidad de procesamiento de precisión Masterflex L/S de acero inoxidable con sensor de cabezal abierto; 100 r. p. m. | |
LED de cuatro dígitos | |
De 0,06 a 580 ml/min, según el cabezal de la bomba, el tamaño del tubo y las rpm | |
Sí | |
Easy-Load II con sensor de cabezal abierto, Easy-Load II, Easy-Load, estándar, de alto rendimiento, de tubos de PTFE y de diafragma de PTFE | |
75 | |
Acero inoxidable | |
4 | |
Cabezal abierta | |
Compatible con todas las formulaciones L/S | |
30,5 cm | |
22,9 cm | |
23,5 cm | |
90/260 VAC 50/60 Hz | |
75 W | |
50/60 Hz |