Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hiw ULT Freezer, 5 Compartments, LN2 Backup
Innovative, highest quality, minus 86 °C ultra-low temperature freezer featuring green cooling, reduced power consumption, and a variety of configurable options.
Marca:  Eppendorf™ F740323131
Detalles adicionales : Peso : 336.10001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942421
  • 20195.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Refrigerantes naturales para refrigeración probada en el futuro
  • Puerto de ventilación automatizado para un rápido reacceso a las muestras
  • Tirador de puerta de diseño ergonómico para un funcionamiento suave y sencillo
  • Control de acceso personalizado para la máxima seguridad de las muestras
  • Sistemas en cascada de compresores de dos etapas probados para condiciones de trabajo a largo plazo
  • El fácil acceso al filtro de aire permite una limpieza regular y mejor rendimiento
  • Ruedas de altas prestaciones para facilitar el movimiento cuando sea necesario
  • Paneles aislados al vacío reforzados con aislamiento de poliuretano
  • Interfaz de usuario intuitiva para facilitar el ajuste y la monitorización de la temperatura así como la exportación de datos a través de USB
  • Cuerpo robusto de acero inoxidable para una alta seguridad de la muestra y una fácil limpieza
  • Cabezal de sonda interno ubicado en el centro del congelador para una medición de temperatura fiable
  • La placa de seguridad bloqueable protege los interruptores de encendido y apagado de alarma para un apagado accidental
  • La reducción del consumo de energía se traduce en menores costes operativos
  • Diseñado para un funcionamiento silencioso para proporcionar mejores
    condiciones de trabajo
  • Aumento de la capacidad de almacenamiento de muestras respecto a sus predecesores en un 14 %
  • Precisión de temperatura optimizada para un almacenamiento seguro de muestras
  • Las puertas interiores aisladas con juntas minimizan la fluctuación de temperatura
    durante el acceso a las muestras
  • Los modelos de interfaz avanzada cuentan con acceso y registro de usuarios únicos para proporcionar la más alta seguridad y protección de muestra
  • El controlador del inversor permite utilizar congeladores en circuitos de 100, 115, 208 y
    230 V con un simple cambio de cable de alimentación
  • Modelos disponibles con 3 o 5 compartimentos interiores para opciones de diseño flexibles
  • Modelos disponibles con puerta exterior izquierda o derecha para mayor tamaño flexibilidad
  • Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración por aire o por agua
  • Modelos disponibles con configuraciones de refrigeración de reserva
  • Modelos disponibles con registradores gráficos
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerado por agua
Asa izquierda
Certificado de calidad individual completo con número de serie, incluido de serie en su documentación.
Enchufe europeo
Modelo de puerta con asa a la izquierda
98 × 109,9 × 197,3 cm
No
UE
R290/R170: Refrigerantes ambientalmente seguros, sin HCFC y sin CFC
740 l
Acero inoxidable
5 compartimentos interiores
62,1 x 86,5 x 139 cm
LN2 (instalado en fábrica)
Inversor de voltaje integrado para un uso flexible con red eléctrica/fuente de alimentación de 100 a 230 V.
Certificados
Ver productos accesorios