Learn More
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Cámaras de calor y de secado
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
Marca: BINDER™ 9090-0020
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +7 °C por encima de la temperatura ambiente a +250 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural.
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con función de temporizador
- 1 gradilla cromada, incl. soportes de estante
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
4.2 cu. ft. | |
EDS115-230 V, estándar, serie ED-S Solid.Line: cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 118 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Temperatura ambiente de +7 °C a 250 °C | |
LED | |
EDS115-230 V | |
550 x 390 x 550 mm | |
50 kg | |
1,25 kW | |
50/60 Hz |
Natural | |
118 l | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
NEMA 5-15 P | |
764 x 616 x 735 mm | |
230 V | |
6,3 A | |
APT.line™ technology |