missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemistry Pumping Unit, PC 3003 VARIO Select
Provides pinpoint vacuum control by adjusting the motor speed while an exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents. The automatic evaporation mode is perfect for controlling applications such as rotary evaporation.
Marca: VACUUBRAND™ 20738450
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio.
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
- Perfecto para la evaporación de disolventes de alta ebullición incluso a bajas temperaturas
- Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
- Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes.
- La alta velocidad de bombeo y el vacío final profundo son adecuados para aplicaciones exigentes con disolventes de alto punto de ebullición a bajas temperaturas.
- Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
- El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de disolventes.
- El control de la velocidad del motor VARIO proporciona intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
- El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
- El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
0,6 Mbar (sin lastre de gas), 1,5 Mbar (con lastre de gas) | |
24,3 kg | |
30-2400 min-1 | |
419 x 243 x 457 mm | |
PC 3003 Vario Select | |
CEE | |
21,1 kg | |
10 °C | |
50 - 60 Hz | |
IP40 | |
Vacío inteligente con control Vario™, rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) | |
Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido | |
PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM | |
43 dBA | |
0,53 kW | |
40 °C | |
2,8 m3/hr | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
4 | |
200/230 V |