Learn More
Masterflex™ L/S™ Network-Compatible Pump Systems
Networking drives offer either native Ethernet/IP or Profibus communication with no additional hardware or firmware required.
Marca: Masterflex™ 77975-62
Descripción
- Caudal de 0,001 a 3400 ml/min con tubos L/ S incluidos: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento — continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen
- Mando a distancia disponible mediante comunicación analógica—tensión, corriente y cierre de contactos
- Dispensación por volumen en ml (de 0,001 a 9999 ml), litros o galones; por copia: de 1 a 9999 ciclos de dispensación; o por tiempo: intervalo de tiempo y ciclos de encendido/apagado (de 1 s a 99 h, 59 min, 59 s por ciclo)
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Los modelos con sensor de cabezal abierto detienen la unidad cuando el cabezal de la bomba está abierto
Specifications
1 | |
LCD | |
De 0,62 a 3700 ml/min | |
Unidad L/S 07575-30, cabezal de bomba Cytoflow™ 77253-02, tubos C-Flex™ ULTRA™ de 3 m (10 pies) y cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) toma IEC 320/CEE 22 | |
37,03 x 22,86 x 23,65 cm | |
2,2 A a 115 V, 1,1 A a 230 V |
Conexiones: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB | |
IP 66 | |
De 0,1 a 600 rpm | |
Acero inoxidable | |
De 90 a 260 V CA |