Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de uso general TSG - Chapados
La serie TSG de refrigeradores de uso general se ha fabricado con las características de rendimiento, seguridad y calidad que espera de Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TSG400RESCV
Description
Los refrigeradores de laboratorio de uso general Thermo Scientific™ serie TSG han sido diseñados teniendo en cuenta sus necesidades. La serie TSG es ideal para los exigentes requisitos de uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales que almacenan reactivos, medios de cultivo, proteínas y muestras utilizadas diariamente en el laboratorio.
Los refrigeradores de uso general de la serie TSG se han diseñado pensando en su laboratorio, combinando el rendimiento, la seguridad y la calidad necesarios para las aplicaciones de laboratorio diarias.
- Amplia gama de tamaños de 400 l a 1500 l de puerta doble
- Configuraciones de puerta de vidrio (triple panel) y puerta sólida
- Funcionamiento muy silencioso de < 50 dBA
- Interior y exterior pintados en blanco
- Descongelación adaptativa
- Alarmas de temperatura, puerta abierta y fallo de alimentación (con batería de reserva).
- Menor producción de calor
- Puerto de acceso posterior
- Cierre con llave
- y sin mercurio
- Refrigerantes verdes con hidrocarburos
- Contactos de telealarma
Specifications
Frigorífico de uso general para laboratorio serie TSG | |
2°C a 10°C | |
R290 | |
1 | |
30 kg | |
Acero pintado | |
CE | |
1 puerto de acceso trasero | |
Descongelación adaptativa | |
Alarma | |
Compatible con Smart-Vue Pro | |
655 x 600 x 1955 mm | |
230 V | |
Eficiencia energética |
400 L | |
+5°C | |
Macizo | |
5 Ajustable | |
Acero | |
Acero pintado | |
Microprocesador digital | |
12 Meses | |
Embalado | |
Cierre con llave | |
493 x 500 x 1405 mm | |
UE | |
50 Hz | |
150 kg |