Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marca:  Thermo Scientific™ 51033554
9850.73 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 83.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17144961
  • 13502.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 165 L Incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
  • Cámara de calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Estantes perforados ajustables
  • Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
  • Flujo de aire activo THRIVE 
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos para garantizar unas condiciones de cultivo estables
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
  • Filtración HEPA ISO 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
  • Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se asienten en las superficies internas
  • Depósito de humedad con protección
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de recipientes de agua tradicionales
  • Sensores y sondas in situ
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
  • Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz
  • Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico).
  • Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
  • Los ciclos durante la noche simplifican la limpieza y eliminan la necesidad de esterilizar las piezas en autoclave por separado
  • El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
  • Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Especificaciones
Especificaciones
5,8 pies cúb.
165 L
Sensor de TC
Acero inoxidable (18/8)
< 93 % a 37 °C
Incubadora CO2
22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
230 V, 50/60 Hz
Cámara individual para incubador de CO2 Forma Steri-Cycle i160
cobre
LED
Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Temperatura ambiente de +3 °C a 55 °C
Depósito de agua integrado con cobertura
34,6 x 25,1 x 35,4 in (88 x 63,7 x 90 cm)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico