Learn More
Syngene™ AirClean™ Microscope Enclosure with UVTect™ Microprocessor Controller
The downflow AirClean™ Microscope Enclosure provides a clean work environment and a UV light for irradiation between processes. UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features. This configuration does not provide operator protection.
Marca: Syngene™ SYN-AC648TLFUVCMIC220-E
Descripción
Características estándar- No se requieren conductos
- No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
- Integra el equipo y mantiene el acceso completo del operador
- Controlador de microprocesador UVTect™
- Aire de flujo laminar vertical ISO 5
- Luz UV y fluorescente
- Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
- Temporizador de eventos de laboratorio
- Filtración HEPA para la captura de partículas de hasta 0,3 micrómetros de tamaño
- Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
- El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
- Probado según UL 61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
- El ventilador sin escobillas y sin chispa es posfiltro
- El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de derrames de productos químicos
- Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Especificaciones
Carcasa de microscopio | |
Controlador de microprocesador UVTect™ | |
48 in | |
1220 mm |