Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Brand: Thermo Scientific™ TDEC06386FV
Description
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, part of the Standard Performance (STP) family of freezers powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The workhorse of the busy lab, the TDE Series sets the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. From our first ULT freezer in 1940 to today, the combined experience of REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris, and other families of products continues to drive our ability to deliver industry-leading innovations that help accelerate science and health care.
Rendimiento
- Con la tecnología de hidrocarburos de un motor H, estos sistemas ahorran hasta un 25 % en consumo de energía y rechazo de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
- Diseñados para el uso diario, recuperan la temperatura de la cabina un 20 % más rápido después de abrir la puerta.2
- Una salida de sonido silenciosa por debajo de 55 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
- Cumple con protocolos de validación +/- 10 °C y - 80 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
- Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
Fácil uso
- El Centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla de 14,22 cm (5,6 pulgadas)
- Tres capacidades (85, 368 y 566 l (3, 13 y 20 pies cúbicos)) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de espacio de laboratorio
- Mayor comodidad para el cliente con un nuevo mango de diseño ergonómico, una pantalla fácil de leer de alto contraste y un cómodo espacio de trabajo adicional.
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
- Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puerta con cerradura
Sostenibilidad
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
- Refrigerantes naturales y espuma de poliuretano con agente de soplado sin HFC, que tiene cero GWP, que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma medio Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea medio F-Gas y a otras normas de sostenibilidad
Conctarse
La solución de supervisión remota Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect ayuda a ofrecer tranquilidad al permitirle realizar un seguimiento de su equipo en cualquier momento y en cualquier lugar. Este sistema admite sensores independientes para supervisar su instrumento, pero también se puede conectar a través de un puerto de serie directamente al instrumento, aprovechando los eventos, las alarmas y los datos de telemetría integrados.
Specifications
3 pies cúb. | |
De -50 °C a -86 °C | |
1 | |
Acero inoxidable | |
Ninguno | |
Botón táctil HIC | |
Refrigerado por aire | |
Reservas de LN2, reservas de CO2 y registrador gráfico opcionales | |
5 años | |
Elevación con una sola mano | |
32,7 x 28,8 x 43,7 in (831 x 732 x 110 mm) | |
Alarma, grabadora | |
Opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
Compatible con vista inteligente | |
230 V | |
4,9 KW/h/día | |
Compresor de motor H | |
Cajas estándar de 5 cm (2 pulgadas) (63) |
85 L | |
Sólido horizontal | |
Acero laminado en frío | |
Acero pintado | |
CE, ISO 13485, RoHs, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 | |
4 | |
Interfaz de usuario táctil capacitiva | |
Un orificio de puerto | |
Manual | |
No | |
18,4 x 18,4 x 16,4 in (467 x 467 x 417 mm) | |
Bloqueo por llave | |
RS485, 4-20Ma, contactos secos, USB | |
ID individual | |
Opcional (DeviceLink Connect) | |
5.6 | |
Individual | |
EcoFoam, refrigerantes de hidrocarbono natural | |
Mezcla R290/R170+R290 |