Learn More
WTW™ Medidor de conductividad portátil ProfiLine™ Cond 3310
Obtenga resultados óptimos en la medición y evaluación automáticas de los datos con esta combinación de medidor de conductividad de bolsillo resistente y registrador de datos.
Marca: WTW™ 2CA301
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Combinación de un medidor de bolsillo de conductividad resistente y un registrador de datos para todos los que deseen capturar y evaluar automáticamente los datos medidos
- Abarca todas las mediciones estándares y especiales
- Medición de agua pura según la farmacopea
- Tiene memoria integrada y un registrador de datos diseñado para las mediciones de conductividad en el cambio de medios con diferentes células de medición de 2y 4 polos
- Cuenta con una gran memoria e interfaz USB resistente al agua, ideal para capturar grandes volúmenes de datos para pruebas de bombas, incluida la fecha, la hora y el número de identificación
Especificaciones
Medidor con célula de conductividad TetraCon 325 | |
Medidor con maletín de transporte, célula de conductividad de 4electrodos TetraCon™ 325, solución estándar 1413μS/cm a 25 °C, soporte, vaso de precipitado, breve manual de instrucciones, CD-ROM, pilas, software controlador para USB y cable | |
Fijo: 0,475 cm–1/cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/de 0,585 a 715 cm–1/de 0,800 a 1,200 cm–1 | |
De 0 μS a 1000 mS | |
Automático | |
0,1 ppt | |
0 to 200 ppt | |
± 0,5% a escala completa | |
± 0,1 °C | |
Manual 200/5000 automático | |
cETLus, CE | |
0,6 kg | |
Cond 3310 | |
DIN/banana de 4 mm | |
Medidor de conductividad portátil | |
7,9 cm | |
4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH |
±0,5 % de la escala completa ±1 LSD | |
Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos | |
1 | |
0,01, 0,1 ms | |
De 0 a 70 ppt | |
± 0,2% a escala completa | |
0,01, 0,1 ppt | |
0,1 | |
LCD | |
5000 | |
IP67 | |
3 años | |
4 pilas recargables AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH o a través de USB | |
De -5 °C a +105 °C | |
17,7 cm | |
5,7 cm | |
Hasta 1000 h |