Learn More
WTW™ Medidor de conductividad portátil ProfiLine™ Cond 3310
Obtenga resultados óptimos en la medición y evaluación automáticas de los datos con esta combinación de medidor de conductividad de bolsillo resistente y registrador de datos.
845.00€ - 1380.00€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) | ±0,5 % de la escala completa ±1 LSD |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos |
Constante de celda | Fijo: 0,475 cm–1/cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/de 0,585 a 715 cm–1/de 0,800 a 1,200 cm–1 |
Puntos de calibración | 1 |
Intervalo (conductividad) | De 0 μS a 1000 mS |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10218463
|
WTW™
2CA300 |
Instrumento único |
845.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10636684
|
WTW™
2CA301 |
Medidor con célula de conductividad TetraCon 325 |
1380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Gran memoria e interfaz USB resistente al agua
- Ideal para la captura de grandes volúmenes de datos, por ejemplo para pruebas de bomba con fecha, hora y número de ID
- Mediante la interfaz, se pueden transferir los datos al ordenador para procesarlos según sea necesario
- Abarca todas las medidas estándar y especiales
- Medición de agua pura conforme a la farmacopea
- Con memoria integrada y registrador de datos
Especificaciones
- Tipo de pantalla: LCD
- Modelo: Cond 3310
- Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C
- Exactitud de temperatura: C
- Resolución de temperatura: 0.1
- Intervalo de salinidad: de 0 a 70 ppt
- Exactitud de salinidad: 0.2 % de la escala completa
- Resolución de salinidad: 0.1 ppt
- Intervalo de TDS: de 0 a 200 ppt
- Resolución de TDS: 0.01, 0.1ppt
- Exactitud de TDS: 0.5 % de la escala completa
- Intervalo de conductividad: S a 1000 ms
- Exactitud de conductividad: 0.5% de la escala completa ± 1 LSD
- Resolución de conductividad: 0.01, 0.1 ms
- Duración de la batería: hasta 1000 horas
- Tipo de batería: 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V NiMH
- Puntos de calibración: 1
- Fuente de alimentación: 4 pilas AA, 4 pilas NiMH recargables o mediante USB
- Constante de celda: fija: 0.475 cm-1/cm-1, calibrable: de 0.450 a 0.500 cm-1/de 0.585 a 715 cm-1/de 0.800 a 1.200 cm-1
- Puntos de datos: 5000
- Clasificación IP: 67
- Tipos de sensores: DIN/4 mm banana
- Compensación de temperatura: automática
- Dimensiones: 5.7 x 17.7 x 7.9 cm
- Peso: 0.6 kg
Especificaciones
±0,5 % de la escala completa ±1 LSD | |
Fijo: 0,475 cm–1/cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/de 0,585 a 715 cm–1/de 0,800 a 1,200 cm–1 | |
De 0 μS a 1000 mS | |
Automático | |
0,1 ppt | |
De 0 a 200 ppt | |
± 0,5% a escala completa | |
± 0,1 °C | |
Manual 200/5000 automático | |
cETLus, CE | |
0,6 kg | |
Cond 3310 | |
DIN/banana de 4 mm | |
Medidor de conductividad portátil | |
7,9 cm | |
4 pilas AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH |
Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos | |
1 | |
0,01, 0,1 ms | |
De 0 a 70 ppt | |
± 0,2% a escala completa | |
0,01, 0,1 ppt | |
0,1 | |
LCD | |
5000 | |
IP67 | |
3 años | |
4 pilas recargables AA de 1,5 V o 4 de 1,2 V NiMH o a través de USB | |
De -5 °C a +105 °C | |
17,7 cm | |
5,7 cm | |
Hasta 1000 h |