Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 2 x 384 pocillos
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
15310.00€
Especificaciones
Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
---|---|
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C) |
Velocidad de reacción | Fast, estándar |
Dimensiones | Altura: 27 cm (10,6 pulgadas), anchura: 33 cm (13 pulgadas), profundidad: 56,5 cm (22 pulg.) |
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15304502
|
Applied Biosystems™
4484077 |
Garantía limitada |
15310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cada paquete de garantía ampliada del sistema de PCR ProFlex incluye la configuración del instrumento y funciones de control, así como los beneficios de la garantía ampliada, que se adaptan a sus necesidades de investigación:
- Intercambie los tipos de bloques si su rendimiento necesita un cambio
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Reciba una rápida reparación por parte de ingenieros de servicio certificados y formados in situ
- Reduzca el tiempo de inactividad del instrumento mediante la resolución de problemas con equipos de asistencia técnica expertos
Garantía ampliada del centro de reparación AB (ABRC)
Añada más años de cobertura a su garantía existente y limitada del fabricante con la garantía ampliada de AB Repair Center (ABRC). Con el apoyo de ABRC, los ingenieros formados in situ llevarán a cabo tareas de mantenimiento y repararán su instrumento en nuestro centro de servicio remoto. Solo tiene que enviarnos su instrumento por correo y nosotros realizaremos tareas de mantenimiento o reparación y se lo devolveremos en un plazo de tres semanas. Se incluyen todas las piezas, mano de obra y gastos de envío.
Garantía ampliada Rapid Exchange (REX)
Añada una mayor cobertura a su garantía existente y limitada del fabricante con la garantía ampliada de Rapid Exchange (REX). Si su instrumento necesita ser reparado, solo tiene que llamar a nuestro Centro de Soporte y le enviaremos un instrumento de sustitución reacondicionado certificado por la fábrica en el plazo de un día hábil a partir del momento en que determinemos que dicha sustitución es necesaria. Por lo general, los instrumentos se reciben en un plazo de 3 días a partir de la fecha envío y, una vez los reciba, serán suyos. Se incluyen todas las piezas, mano de obra y gastos de envío, y los contratos de garantía existentes se transferirán a la unidad de sustitución.
La garantía ampliada Rapid Exchange es ideal para clientes con instrumentos a instalar por el usuario que no requieren consistencia de etiquetas de activos y para aquellos que trabajan con plazos críticos.
Información de órdenes
La garantía extendida de Rapid Exchange es ideal para clientes con instrumentos instalables por el usuario que no requieren la coherencia de las etiquetas de activos y para aquellos que trabajan con plazos críticos.
Se aplican determinadas exclusiones. Póngase en contacto con su representante de servicio y asistencia
Garantía
Sistema y garantía extendida de REX de 1 año
Especificaciones
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 segundos después de alcanzar 95 °C) | |
Altura: 27 cm (10,6 pulgadas), anchura: 33 cm (13 pulgadas), profundidad: 56,5 cm (22 pulg.) | |
ProFlex™ | |
Sistema PCR | |
PCR. | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
USB e integrado | |
Bloque isotérmico de 2 x 384 pocillos |
Compatible con alto rendimiento | |
Fast, estándar | |
100/240 V | |
Pantalla táctil (LCD TFT de 8,4 pulg.) | |
de 0°C a 100°C | |
Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas | |
3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra) | |
20,4 kg (45 lb.) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.