Learn More
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™
El medio de montaje antidecoloración de fijación dura ProLong Glass es un medio de montaje con base de glicerol de fijación dura listo para usar aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio.
Marca:  Invitrogen™ P36984
278.92 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15820993
  • 376.00€ / 10 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio de montaje antidecoloración ProLong Glass es un medio de montaje a base de glicerol, resistente y listo para su uso que se puede aplicar directamente a células marcadas con fluorescencia o muestras de tejido en portaobjetos de microscopio o cubreobjetos. El medio de montaje ProLong Glass tiene un índice de refracción de 1,52 después del curado, similar al de los cubreobjetos de vidrio, aceite de inmersión compatible y óptica de microscopio de inmersión en aceite, lo que permite una resolución y sensibilidad superiores. El medio de montaje ProLong Glass también está diseñado para proporcionar una protección incomparable contra la decoloración fotográfica en los espectros visible y de infrarrojo cercano. Puede utilizar el medio de montaje de antidecoloración ProLong Glass con casi cualquier tinte o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) y con cualquier tipo de célula o tejido para profundidades de imagen que oscilan entre 0 y 100 µm para imágenes brillantes, de pilas Z de alta resolución, 3D y 2D.
Con su alto índice de refracción de 1,52 y superior formulación antidecoloración, el medio de montaje antidecoloración ProLong Glass ofrece las siguientes ventajas:
• Mejora de hasta un 75 % en la resolución axial para lograr imágenes nítidas
• 3–4 veces mayor profundidad focal de imagen en comparación con los medios de montaje con índice de refracción de 1,47, con imágenes nítidas para monocapas de células, cortes de tejido, o cultivos celulares 3D de hasta 150 μm de grosor/profundidad focal
• Fondo bajo en todo el espectro
• Señales preservadas frente a decoloración fotográfica inhibida
Información de órdenes
Almacenar de 2–8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 mL
Almacenar entre 2 ° y 8 °C. Para un almacenamiento a largo plazo, almacenar a entre -5 y -30 °C. Evitar los ciclos de congelación/descongelación.
ProLong™
10 mL
Medio de montaje
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Solución antidecoloración
ProLong™ Glass Antifade Mountant, 1 x 10 mL
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3021910 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog NumberP36984
Número de lote2978382 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/07/2024 Catalog NumberP36984
Número de lote2907371 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2024 Catalog NumberP36984
Número de lote2881675 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2024 Catalog NumberP36984
Número de lote2805740 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog NumberP36984
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Medio de montaje antidecoloración ProLong™ > 10 ml