Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Prolong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal (photobleaching) during live cell imaging.
Marca:  Molecular Probes™ P36975
60.99 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15305979
  • 80.25€ / 1 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ ayuda a evitar la pérdida de la señal fluorescente producida por la decoloración fotográfica durante la adquisición de imágenes de células vivas. Cuando los colorantes se iluminan, se pueden degradar (normalmente de forma permanente), lo que reduce la intensidad de la fluorescencia de la muestra y genera la creación de oxígeno singulete de radical libre, un elemento que puede degradar más las moléculas de tinción cercanas. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ metaboliza este elemento, lo que aumenta la intensidad y la duración de la señal al mismo tiempo que mantiene baja la señal de fondo. El reactivo en tiempo real ProLong™ apenas causa ningún efecto sobre la viabilidad celular, la proliferación celular u otras funciones celulares en experimentos de hasta 48 horas.
Entre las características del reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se incluyen las siguientes:
  • Protección contra la decoloración fotográfica en experimentos con células vivas, para fluoróforos como los colorantes GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ y CellTracker™
  • Poco o ningún efecto en la viabilidad celular, proliferación u otras funciones celulares
  • Fácil de usar, solo hay que añadirlo a la solución de obtención de imágenes o a un medio de cultivo celular completo o tampón e incubarlo para obtener la imagen
    El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ contiene enzimas de la membrana plasmática de E. coli natural. Estas enzimas metabolizan los elementos que pueden causar fotoblanqueo. Funcionan en el espacio extracelular y no entran en las células, de modo que las funciones intracelulares se ven mínimamente afectadas por el reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™. Como se muestra en la siguiente imagen, en las células cultivadas en presencia del reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se muestran efectos mínimos sobre la viabilidad y la proliferación celulares. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ proporciona protección contra la decoloración fotográfica para la mayoría de fluoróforos utilizados con frecuencia en la adquisición de imágenes fluorescentes de células vivas, como los colorantes GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ y CellTracker™. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se pueden añadir a cualquier tampón o medio de cultivo celular que sea apto para la adquisición de imágenes fluorescentes.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    1 mL
    Se suministra en un vial que contiene 1 ml. Suficiente para 1000 ensayos (solución/ensayo de adquisición de imágenes de 0,1 ml) o 200 ensayos (solución/ensayo de adquisición de imágenes de 0,5 ml).
    Cuando se almacena en el producto a ≤ 20 °C, es estable durante al menos 6 meses, con hasta 4 ciclos de congelación-descongelación.
    Cuando se almacena a entre 2 °C y 8 °C, el producto debe utilizarse en un plazo de 30 días (puede formarse un precipitante a esta temperatura).
    ProLong™
    1 mL
    Reactivo de adquisición de imágenes de células
    Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Solución antidecoloración
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote2980678 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog NumberP36975
    Número de lote2743103 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberP36975
    Número de lote2551369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2023 Catalog NumberP36975
    Número de lote2442142 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2022 Catalog NumberP36975
    Número de lote2342883 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/08/2021 Catalog NumberP36975
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging > 1mL