Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Prolong Live Antifade Reagent helps prevent the loss of fluorescent signal (photobleaching) during live cell imaging.
Marca: Molecular Probes™ P36974
210.52 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El reactivo antidecoloración ProLong™ Live Antifade contribuye a evitar la pérdida de señal fluorescente debido a la fotodecoloración durante la adquisición de imágenes de células vivas. Cuando los tintes se iluminan, se pueden deteriorar (por lo general, de forma permanente) y reducir así la intensidad fluorescente de la muestra, lo que ocasiona que se genere oxígeno singlete radical libre, un elemento que puede deteriorar aún más las moléculas de tinte adyacentes. El reactivo antidecoloración ProLong™ Live Antifade metaboliza este elemento, para aumentar la intensidad de la señal y la duración, a la vez que mantiene baja la señal de fondo. El reactivo ProLong™ Live apenas tiene efecto en la proliferación, la viabilidad ni en otras funciones celulares en experimentos de hasta 48 horas.Las características del reactivo antidecoloración ProLong™ Live incluyen:
El reactivo antidecoloración ProLong™ Live contiene enzimas para la membrana plasmática existente de forma natural en E. coli. Estas enzimas metabolizan los elementos que pueden ocasionar una fotodecoloración. Actúan en el espacio extracelular y no entran en las células, por lo que las funciones intracelulares apenas se ven afectadas por la aplicación del reactivo antidecoloración ProLong™ Live. Como se observa en la siguiente figura, las células cultivadas en presencia del reactivo antidecoloración ProLong™ Live demuestran efectos mínimos en la proliferación o la viabilidad celular. El reactivo antidecoloración ProLong™ Live protege contra la fotodecoloración en la mayoría de fluoróforos de uso frecuente para la adquisición de imágenes fluorescentes de células vivas, como los tintes GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ y CellTracker™. El reactivo antidecoloración ProLong™ Live Antifade se puede añadir a cualquier tampón o medio de cultivo celular indicados para la adquisición de imágenes fluorescentes.
Especificaciones
5 x 1 mL | |
Provided in 5 vials, with 1 mL each. Enough for 5000 assays (0.1 mL imaging solution/assay), or 1000 assays (0.5 mL imaging solution/assay). When stored at ≤-20°C product is stable for at least 6 months, with up to 4 freeze-thaw cycles. When stored at 2–8°C product should be used within 30 days (a precipitant may form at this temperature). | |
ProLong™ | |
1 mL |
Reactivo antidecoloración en tiempo real | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo | |
Cell Imaging Reagent |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071397 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | P36974 |
2971011 | Certificado de análisis | 05/08/2024 | P36974 |
2892718 | Certificado de análisis | 11/03/2024 | P36974 |
2850317 | Certificado de análisis | 31/01/2024 | P36974 |
2690482 | Certificado de análisis | 23/08/2023 | P36974 |
Título del producto
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging > 5 x 1 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido