Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de intercambio catiónico fuerte ProPac™ SCX-20
Satisfaga las demandas actuales en las separaciones de proteínas utilizando esta columna HPLC de intercambio catiónico fuerte (SCX) de alta resolución.
Marca: Thermo Scientific™ 074628
Descripción
Satisfaga las demandas actuales de separaciones de proteínas de alta resolución con la columna Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20. Esta sólida columna de intercambio catiónico fuerte (SCX) está diseñada específicamente para una transferencia de masa rápida y una alta eficacia, con el fin de conseguir una combinación que dé como resultado separaciones de alta resolución.
- Partícula principal no porosa que da como resultado unos picos de alta eficacia y unas separaciones de alta resolución de las variantes de las proteínas
- Capa hidrófila que evita interacciones secundarias no deseadas
- Superficie de intercambio catiónico injertada que proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener una separación de alta eficacia y capacidad moderada
- Útil para la caracterización de variantes de proteínas relacionadas
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
10 μm | |
60 °C | |
ProPac | |
Intercambio iónico | |
Columna de análisis |
4 mm | |
3000 psi (207 bar) | |
De 2 a 12 | |
Sulfonato | |
Etilvinilbenceno/divinilbenceno | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.