Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de intercambio catiónico fuerte ProPac™ SCX-20
Satisfaga las demandas actuales en las separaciones de proteínas utilizando esta columna HPLC de intercambio catiónico fuerte (SCX) de alta resolución.
392.56€ - 1262.89€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4 mm |
Presión máxima | 3000 psi (207 bar) |
Tamaño de partículas | 10 μm |
pH | De 2 a 12 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12759795
|
Thermo Scientific™
074643 |
50 mm |
392.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12749795
|
Thermo Scientific™
074628 |
250 mm |
1262.89€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Satisfaga las demandas actuales de separaciones de proteínas de alta resolución con la columna Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20. Esta sólida columna de intercambio catiónico fuerte (SCX) está diseñada específicamente para una transferencia de masa rápida y una alta eficacia, con el fin de conseguir una combinación que dé como resultado separaciones de alta resolución.
Separación de proteínas de alta resolución
- La superficie de intercambio catiónico injertada proporciona un control de la selectividad basado en el pH
- Transferencia de masa rápida para una separación de alta eficacia
Especificaciones
Columna de análisis | |
3000 psi (207 bar) | |
De 2 a 12 | |
Sulfonato | |
Etilvinilbenceno/divinilbenceno | |
Intercambio iónico |
4 mm | |
10 μm | |
60 °C | |
ProPac | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.