Learn More
Propano-1-ol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Descripción
C3H8O, número de CAS 71-23-8, 1-hidroxipropano, optal, propanol, osmosol extra, alcohol n-propilo, n-propanol, etilcarbinol, 1-propanol, alcohol propílico, alcohol propílico, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:28831, incoloro, 60,1 g/mol, BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propano-1-ol, -127 °C, 2941, 60,096
Especificaciones
Especificaciones
pH | 7 |
Punto de fusión | -127°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 97°C |
Cantidad | 5 L |
Envase | Recipiente de metal |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 25mbar at 20°C |
Viscosidad | 2.2 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Propanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Título del producto
Propano-1-ol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido