Learn More
Alcohol propargílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10523301
Alcohol propargílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523301
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10523301
Marca: Thermo Scientific Acros 131452500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-19-7, 50-00-0
Fórmula molecular C3H4O
Peso molecular (g/mol) 56.06
Número MDL MFCD00002912
Clave InChI TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7859
ChEBI CHEBI:28905
Nombre IUPAC Prop-2-in-1-ol
SMILES OCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl alcohol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -53.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9490g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 115.0°C
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH2OH
Índice de refracción 1.4300 to 1.4330
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,454
Fieser 09,394
Índice Merck 15,7923
Gravedad específica 0.949
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform, ethanol, ether,, 1,2-dichloroethane, acetone, dioxane, thf,pyridine, moderately soluble in ccl4, immiscible with aliphatic hydrocarbons
Viscosidad 1.58 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461757 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2024 Catalog Number131450025,131452500,131450010,131455000
Número de loteA0436256 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2023 Catalog Number131450025,131452500,131450010,131455000
Número de loteA0455432 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number131450025,131452500,131450010,131455000
Número de loteA0416547 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2022 Catalog Number131450025,131452500,131450010,131455000
Número de loteA0400248 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/08/2020 Catalog Number131450025,131452500,131450010,131455000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alcohol propargílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >