Learn More
Propionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11994771
Propionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994771
10 L, Tambor de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 11994771
Marca: Thermo Scientific Acros 131510100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-38-6
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Clave InChI NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propioniqueMostrar másMostrar menos
PubChem CID 527
ChEBI CHEBI:17153
Nombre IUPAC propanal
SMILES CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionaldehyde
Punto de fusión -81.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7980g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación −40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C2H5CHO
Índice de refracción 1.3610 to 1.3650
Cantidad 10 L
Beilstein 01,629
Índice Merck 15,7937
Gravedad específica 0.798
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459473 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2024 Catalog Number131510250,131510010,131510100,131510025,13151014
Número de loteA0398982 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number131510250,131510010,131510100,131510025,13151014
Número de loteA0395385 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number131510250,131510010,131510100,131510025,13151014
Número de loteA0446664 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/10/2022 Catalog Number
Número de loteA0440570 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Propionaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >