Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
Marca: Contec™ PSC20002
Descripción
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
- Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
- Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
- Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
- Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
- Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
- Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
- La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
Especificaciones
Toallita presaturada | |
28 cm | |
23 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution | |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | |
Herramientas de proceso y otros equipos | |
1-ply | |
No estéril |
11 in | |
11 in | |
Poliéster Celulosa | |
ISO Clase 5 | |
Un solo uso | |
Ideal para la limpieza rutinaria y el fregado de instrumentos y equipos | |
24 Toallitas/Bolsa | |
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada |
Seguridad y manipulación
- CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: PROPAN-2-OL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
826766-0-0-1 | Certificado de conformidad | 15/05/2021 | PSC20002 |