Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
15.90€ - 928.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallita presaturada |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Un solo uso |
Tela | 1-ply |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Material | Solución de saturación | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Material | Solución de saturación | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15755533
![]() ![]() |
Contec™
PSPP0043 |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 toallitas/bolsa | N/A | ||||||
15823424
![]() |
Contec™
PSPP0039 |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 1800 toallitas/caja | N/A | ||||||
17244513
![]() |
Contec™
PS-850-BPR |
20 x 20 cm (8 x 8 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 paq.; 50 paq./caja |
800.00€
paquete de 2500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11952435
![]() |
Contec™
PS-850 |
20 x 20 cm (8 x 8 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 toallitas/bolsa | N/A | ||||||
15626996
![]() |
Contec™
PS-850 |
20 x 20 cm (8 x 8 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 toallitas/bolsa | N/A | ||||||
17254513
|
Contec™
PS-850E-BPR |
20 x 20 cm (8 x 8 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs. | N/A | ||||||
17234523
![]() |
Contec™
PSC20002-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Poliéster Celulosa | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 24 paq.; 50 paq./caja |
851.00€
paquete de 1200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17254523
![]() |
Contec™
PSC20006-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Poliéster Celulosa | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 paq.; 28 paq./caja |
769.00€
paquete de 1400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17204533
![]() |
Contec™
PSPP0039-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 paq.; 24 paq./caja |
928.00€
paquete de 1200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12817163
![]() |
Contec™
PSC20002 |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Poliéster Celulosa | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 24 Toallitas/Bolsa | N/A | ||||||
11962435
![]() |
Contec™
PSC20006 |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Poliéster Celulosa | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 toallitas/bolsa | N/A | ||||||
17214533
![]() |
Contec™
PSPP0043-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | Polipropileno | 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada | 50 paq.; 40 paq./caja |
892.00€
paquete de 2000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
- Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
- Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
- Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
- Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
- Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
- Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
- La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
Especificaciones
Toallita presaturada | |
Un solo uso | |
No estéril |
No esterilizable en autoclave | |
1-ply |
Seguridad y manipulación
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol