Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™
GREENER_CHOICE
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
Marca:  Contec™ PSC20006
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11962435
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
  • Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
  • Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
  • Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
  • Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
  • Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
  • Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
  • La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallita presaturada
28 cm
23 cm
No esterilizable en autoclave
PROSAT PSC20006, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Herramientas de proceso y otros equipos
1-ply
No estéril
11 in
11 in
Poliéster Celulosa
ISO Clase 5
Un solo uso
Ideal para la limpieza rutinaria y el fregado de instrumentos y equipos
50 toallitas/bolsa
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™ > PROSAT PSC20006; presaturada con 70 % de IPA/30 % de solución de agua desionizada; PP/celulosa; 22,86 x 27,94 cm (9 x 11 pulgadas)