Learn More
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™
BIOPHARMA
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
Marca:  Contec™ PSC20006-BPR
583.33 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17254523
  • 769.00€ / paquete de 1400
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice estas toallitas para limpiar bancos de flujo laminar, superficies de sala limpia y equipos.Las toallitas no tejidas presaturadas Contec™ PROSAT™ cuentan con un nivel de saturación específico del disolvente o desinfectante necesario para realizar el trabajo.
  • Sustrato de toallita diseñado para la aplicación
  • Compatible con entornos ISO, clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5)
  • Ideales para la limpieza de objetos antes de permitir el paso
  • Fabricadas con polipropileno de soplado en fusión o celulosa/poliéster
  • Eficientes y prácticas para limpieza de herramientas de procesos y otros equipos
  • Opción de toallitas 100 % de poliéster hidroligado para mayor capacidad de limpieza, toallitas de polipropileno de soplado en fusión para una mayor durabilidad o toallitas económicas de poliéster y celulosa hidroentrelazadas
  • La mezcla de disolvente cumple con las especificaciones de SEMI para metales y sustancias contaminantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallita presaturada
28 cm
23 cm
No esterilizable en autoclave
Un solo uso
Ideal para la limpieza rutinaria y el barrido de instrumentos y equipos
50 paq.; 28 paq./caja
70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada
11 in
9 in
Poliéster Celulosa
ISO Clase 5
28 x 23 cm (11 x 9 in)
Herramientas de Proceso y Otros Equipos
1-ply
No estéril
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1071271-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha04/12/2024 Catalog NumberPSC20006-BPR
Número de lote1047145-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha25/05/2024 Catalog NumberPSC20006-BPR
Número de lote1000017-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/09/2023 Catalog NumberPSC20006-BPR
Número de lote1071271-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/11/2024 Catalog NumberPSC20006-BPR
Número de lote1016524-0-0-1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberPSC20006-BPR
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallitas no tejidas presaturadas PROSAT™ > Dimensiones (L x An): 28 x 23 cm (11 x 9 in), Material: Celulosa, Poliéster, Solución de saturación: 70 % alcohol isopropílico, 30 % agua desionizada, Cantidad: 50 paq., 28 paq./caja.