Learn More
MedChemExpress Protease Inhibitor Cocktail, mini-Tablet
MedChemExpress Protease inhibitor cocktail is used in cell lysates or tissue extracts to increase protein stability.
Marca: MedChemExpress HY-K0011
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kits | |
Room temperature | |
VD/VDR |
Protease Inhibitor Cocktail (EDTA free, mini-Tablet) can be stored at 4°C for 2 years. | |
25 Tablets |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.