Learn More
Honeywell™ Zapatos PROTECT (i)XTREM S3
Los zapatos Honeywell™ PROTECT (i)XTREM S3 están fabricados de piel flor resistente al agua.
Marca: Honeywell™ 6246204-47/7
Detalles adicionales : Peso : 2.26000kg
Descripción
- Piel flor resistente al agua
- Cuello ergonómico y lengüeta acolchada para una comodidad optimizada
- Refuerzo para evitar la penetración de agua y polvo
- Revestimiento 3D transpirable
- Estilo Derby para un mejor ajuste en todas las tallas
- Puntera sin metal
- Inserto antiperforación sin metal
- Suela de PU inyectado / nitrilo
- Control de desgaste (i)NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Cuero | |
Poliuretano y nitrilo |
Negro | |
47 | |
Sin metal |