Learn More
Honeywell™ Zapatos PROTECT (i)XTREM S3
Los zapatos Honeywell™ PROTECT (i)XTREM S3 están fabricados de piel flor resistente al agua.
140.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano y nitrilo |
Estilo de dedo del pie | Sin metal |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15816585
|
Honeywell™
6246204-37/7 |
37 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826585
|
Honeywell™
6246204-38/7 |
38 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15836585
|
Honeywell™
6246204-39/7 |
39 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15846585
|
Honeywell™
6246204-40/7 |
40 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856585
|
Honeywell™
6246204-41/7 |
41 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15866585
|
Honeywell™
6246204-42/7 |
42 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15876585
|
Honeywell™
6246204-43/7 |
43 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15886585
|
Honeywell™
6246204-44/7 |
44 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896585
|
Honeywell™
6246204-45/7 |
45 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15806595
|
Honeywell™
6246204-46/7 |
46 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15816595
|
Honeywell™
6246204-47/7 |
47 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15826595
|
Honeywell™
6246204-48/7 |
48 |
140.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Piel flor resistente al agua
- Cuello ergonómico y lengüeta acolchada para una comodidad optimizada
- Refuerzo para evitar la penetración de agua y polvo
- Revestimiento 3D transpirable
- Estilo Derby para un mejor ajuste en todas las tallas
- Puntera sin metal
- Inserto antiperforación sin metal
- Suela de PU inyectado / nitrilo
- Control de desgaste (i)NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Cuero | |
Sin metal |
Negro | |
Poliuretano y nitrilo |