Learn More
Eppendorf™ Tubos para proteína LoBind™
GREENER_CHOICE
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marca:  Eppendorf™ 0030108302
49.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15178344
  • 51.91€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El fondo cónico permite el uso de los adaptadores y las gradillas existentes
  • Fabricados con polipropileno transparente para facilitar la visibilidad de sedimentos
  • Fabricados sin usar agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas, y además no interfieren con los productos
  • Se minimiza la evaporación de las muestras durante la incubación y el almacenamiento por medio del sellado preciso de la tapa
  • Se evita la apertura accidental de la tapa de –86° a 80° C mediante tapas con bisagras
  • Estabilidad de centrifugación de hasta 25.000 × g que evita la rotura del tubo
  • Disponibles en gradillas de pureza Biopur™, PCR clean, estériles y Eppendorf con certificado de lote
  • Disponibles en material de proteína LoBind y ADN/ARN LoBind para máxima recuperación de muestras valiosas
  • Calidad estándar (Eppendorf) = no estéril
  • PCR clean = no estéril
  • Estéril = estéril
  • Biopur = estéril
Cultivo de células, aislamiento de ADN plasmídico y ARN total, manipulación de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa
Incolora
Polipropileno
50 Pk.
No estéril
Cilíndrico
Cónicos
Sí
25.000 x g
HDPE
5 mL
100 Cs.
Bolsa
Esterilizable en autoclave
0,169 oz
Snap Cap
Tubo para microcentrífuga, limpieza de PCR, proteína LoBind
PCR Clean (Non-sterile)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Tubos para proteína LoBind™ > Protein LoBind; grado de pureza: PCR Clean