Learn More
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
Medio de mantenimiento de cardiomiocitos de PSC
Marca: Gibco™ A2920801
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El medio de mantenimiento de cardiomiocitos Gibco™ es un medio libre de suero y xenógenos que permite mantener los cardiomiocitos que se han diferenciado mediante el kit de diferenciación de cardiomiocitos PSC (cat. n.º A2921201). Este medio se incluye en el kit y se vende por separado para investigadores que deseen mantener cardiomiocitos diferenciados en cultivo durante largos periodos de tiempo.
Especificaciones
Cardiomiocitos | |
Medio de mantenimiento | |
500 mL |
Cultivo de células de mamíferos | |
Sin suero | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Prod. Info: PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit
Versión: MAN001450 Rev1.0 (11Sept2015)
Tamaño : 419.6 kB
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2428431 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2920801 |
2428433 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2920801 |
2632023 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2920801 |
2632025 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A2920801 |
2837814 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A2920801 |
Título del producto
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium > 500 ml