Learn More
BRAND™ Varilla de agitación de acero recubierta de PTFE
Unique high-density PTFE coated polyethylene stirring rods with a steel core with rounds ends.
Marca: BRAND™ 136325
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Varillas de agitación con núcleo de acero revestidas de PTFE con extremo redondo
- Polietileno de alta densidad (con núcleo de acero)
- Puede doblarse según sea necesario
- La forma se mantiene de manera permanente
Especificaciones
Núcleo de acero revestido de PTFE | |
6 mm | |
300 mm | |
1 |