Learn More
BRAND™ Varilla de agitación de acero recubierta de PTFE
Unique high-density PTFE coated polyethylene stirring rods with a steel core with rounds ends.
19.55€ - 28.80€
Especificaciones
Descripción | Núcleo de acero revestido de PTFE |
---|---|
Diámetro (métrico) | 6 mm |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10029880
|
BRAND™
136325 |
300 mm |
22.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10363601
|
BRAND™
136315 |
200 mm |
19.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10161871
|
BRAND™
136320 |
250 mm |
20.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10272191
|
BRAND™
136335 |
400 mm |
28.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- PTFE coated steel core stirring rods with round end
- High-density polyethylene (with steel core)
- Can be bent as required
- The shape is permanently retained
Especificaciones
Núcleo de acero revestido de PTFE | |
6 mm | |
1 |