Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para uniones cónicas de PTFE
Úselo como una solución segura para sujetar juntas de vidrio. Las abrazaderas de junta cónica de PTFE incluyen un resorte de acero encapsulado.
Marca: Fisherbrand™ 030.045.1
Descripción
Las abrazaderas de articulación de PTFE son químicamente inertes y químicamente resistentes. Resistente a la temperatura, manteniendo la resistencia hasta los 280°C Fabricado en PTFE puro, con muelles de acero totalmente encapsulados. Se pueden ajustar con la mano y montar juntas de vidrio estándar.
Especificaciones
Cónicos | |
Abrazadera de junta de PTFE | |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 45 |
2/paq. | |
Resorte de acero encapsulado de PTFE | |
Blanco |