Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para uniones cónicas de PTFE
Úselo como una solución segura para sujetar juntas de vidrio. Las abrazaderas de junta cónica de PTFE incluyen un resorte de acero encapsulado.
28.91€ - 49.40€
Especificaciones
Modelo | Cónicos |
---|---|
Cantidad | 2/paq. |
Tipo | Abrazadera de junta de PTFE |
Material | Resorte de acero encapsulado de PTFE |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11593292
|
Fisherbrand™
030.029.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 29 |
28.91€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16226041
|
Fisherbrand™
030.024.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 24 |
49.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16276041
|
Fisherbrand™
030.045.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 45 |
37.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11503302
|
Fisherbrand™
030.034.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 34 |
30.25€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16206041
|
Fisherbrand™
030.019.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 19 |
48.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16266031
|
Fisherbrand™
030.012.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 12 |
47.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16246031
|
Fisherbrand™
030.010.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 10 |
47.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16286031
|
Fisherbrand™
030.014.1 |
Juntas de vidrio estándar, tamaño 14 |
44.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las pinzas con uniones de PTFE son químicamente inertes y resistentes a productos químicos. Resistentes a la temperatura, con resistencia mantenida hasta 280°C (480°F). Fabricadas con PTFE puro con resortes de acero totalmente encapsulados. Se pueden ajustar manualmente y aceptan juntas de vidrio estándar.
Especificaciones
Cónicos | |
Abrazadera de junta de PTFE | |
Blanco |
2/paq. | |
Resorte de acero encapsulado de PTFE |