Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE
Inerte y resistente a productos químicos. La placa de evaporación de perfil plano de PTFE está disponible en una gran variedad de tamaños.
Marca: Cowie Technology™ 006.1350
Detalles adicionales : Peso : 0.17500kg
Descripción
- Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
- Resistente a químicos e inerte
- Acabado interior extra suave
- Utilizable a 280 °C.
Especificaciones
11,7 fl oz | |
350 ml | |
Redondo | |
Suave | |
55 mm |
Plano | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Placa de evaporación | |
De -200 °C a +280 °C | |
100 mm |