Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE
Inerte y resistente a productos químicos. La placa de evaporación de perfil plano de PTFE está disponible en una gran variedad de tamaños.
25.95€ - 48.10€
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Forma | Redondo |
Tipo | Placa de evaporación |
Acabado interior | Suave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10572202
|
Cowie Technology™
006.1025 |
25 ml | 42 mm | 25 mm |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10572392
|
Cowie Technology™
006.1050 |
50 ml | 60 mm | 20 mm |
32.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10088171
|
Cowie Technology™
006.1100 |
100 ml | 80 mm | 28 mm |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10098171
|
Cowie Technology™
006.1180 |
180 ml | 78 mm | 46 mm |
27.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10552972
|
Cowie Technology™
006.1350 |
350 ml | 100 mm | 55 mm |
48.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Moldeado isostáticamente en PTFE puro
- Resistente químicamente e inerte
- Acabado interno muy suave
- Se puede utilizar hasta 280 °C
Especificaciones
Plano | |
Redondo | |
Suave |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Placa de evaporación | |
De -200 °C a +280 °C |