Learn More
Fisherbrand™ Embudo de PTFE
Incluye una superficie interna antiadherente muy suave. El embudo de PTFE es químicamente resistente e inerte.
Marca:  Fisherbrand™ 039.100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10140002
  • 70.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Químicamente inerte con un acabado interno super-liso y antiadherente.
  • Con paredes resistentes
  • Para uso hasta 280 °C
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Especificaciones
100 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
60°
Embudos de PTFE
79 mm
14 mm
170 mm
Adición de líquidos a recipientes