Learn More
Fisherbrand™ Embudo de PTFE
Incluye una superficie interna antiadherente muy suave. El embudo de PTFE es químicamente resistente e inerte.
Marca: Fisherbrand™ 039.070
Descripción
Químicamente inerte con un acabado interno super-liso y antiadherente.- Con paredes resistentes
- Para uso hasta 280 °C
- Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
70mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
60° | |
Embudos de PTFE | |
63mm |
12mm | |
110 mm | |
Sí | |
Adición de líquidos a recipientes |