Learn More
Fisherbrand™ Embudo de PTFE
Incluye una superficie interna antiadherente muy suave. El embudo de PTFE es químicamente resistente e inerte.
Marca:  Fisherbrand™ 039.030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10232242
  • 14.35€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Químicamente inerte con un acabado interno super-liso y antiadherente.
  • Con paredes resistentes
  • Para uso hasta 280 °C
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Especificaciones
30 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
60°
Embudos de PTFE
30 mm
8 mm
50 mm
Adición de líquidos a recipientes