Learn More
Fisherbrand™ Embudo de PTFE
Incluye una superficie interna antiadherente muy suave. El embudo de PTFE es químicamente resistente e inerte.
Marca: Fisherbrand™ 039.150
Descripción
Químicamente inerte con un acabado interno super-liso y antiadherente.
- Con paredes resistentes
- Para uso hasta 280 °C
- Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
150 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
60° | |
Embudos de PTFE | |
84 mm |
16 mm | |
220 mm | |
Sí | |
Adición de líquidos a recipientes |