Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos de PTFE GL con rosca GL
Use these fitting as reduction for connecting different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ PTFE GL Tube Fittings With GL Thread are ideal for distributing liquids or gases.
Marca: Bohlender™ D539-25
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Accesorio de tubo en forma de T de PTFE
- Tres conectores con rosca GL
- Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE
- Adecuado para vacío
Especificaciones
Conector de tubos GL | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para conectar diferentes diámetros de tubos | |
1 unidad | |
En forma de codo, dos conexiones | |
de 250 °C |
Conformidad con la FDA | |
51 mm | |
-200 °C | |
GL 25 | |
10 bar |