Learn More
Bohlender™ Conectores para tubos de PTFE GL con rosca GL
Use these fitting as reduction for connecting different diameters of tubes or tubing. Bohlender™ PTFE GL Tube Fittings With GL Thread are ideal for distributing liquids or gases.
74.20€ - 115.54€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de tubos GL |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Para utilizar con (aplicación) | Para conectar diferentes diámetros de tubos |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Tamaño de rosca | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Tamaño de rosca | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10073341
|
Bohlender™
D540-14 |
54 mm | GL 14 | Forma de T, tres conexiones |
74.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10557081
|
Bohlender™
D539-25 |
51 mm | GL 25 | En forma de codo, dos conexiones |
115.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10400152
|
Bohlender™
D540-18 |
56 mm | GL 18 | Forma de T, tres conexiones |
101.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Tube fitting T-shaped made of PTFE
- Three connections with GL thread
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE
- Suitable for vacuum
Especificaciones
Conector de tubos GL | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
-200 °C | |
10 bar |
Conformidad con la FDA | |
Para conectar diferentes diámetros de tubos | |
1 unidad | |
250°C |