Learn More
Horst™ Cinta térmica de alta resistencia modelo HBSI de PTFE
Marca:  Horst™ 20607
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10097161
  • 281.96€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
3 lm
3m
HBSI
3 lm
∼Tensión de 230 V
Cinta calefactora resistente
Certificados
Ver productos accesorios