Learn More
DWK Life Sciences Oliva de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapa de unión roscada en PBT, recta
Para la conexión segura de tubos flexibles.
Marca:  DWK Life Sciences 286230202
81.13 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10561293
  • 90.45€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Boquillas de plástico fabricadas con PTFE para su uso con mayores requisitos de resistencia térmica y química.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Recto
10,5 mm
GL 18