Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, recta
Para una conexión segura de las mangueras.
78.35€ - 164.00€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10376272
|
DWK Life Sciences
286230005 |
GL 14 |
78.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10561293
|
DWK Life Sciences
286230202 |
GL 18 |
90.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15273428
|
DWK Life Sciences
286230408 |
GL 25 |
164.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Boquillas de plástico fabricadas con PTFE para su uso con mayores requisitos de resistencia térmica y química.
- Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
Especificaciones
10/Paq. | |
Recto |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, recta