Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, recta
Para una conexión segura de las mangueras.
Marca:  DWK Life Sciences 286230005
67.33 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10376272
  • 78.35€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Boquillas de plástico fabricadas con PTFE para su uso con mayores requisitos de resistencia térmica y química.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Recto
9,0 mm
GL 14
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, recta > GL 14